Stampa…
Acetonitrile, anidro (max. 0,0010% H2O) ≥99.95% per sintesi di DNA
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
85501.290EA 147 EUR
85501.290 85501.400 85501.320 85501.500 85501.911 85501.914 VWRC85501.321
Acetonitrile, anidro (max. 0,0010% H2O) ≥99.95% per sintesi di DNA
Acetonitrile
Formula: H₃CCN
Peso molecolare: 41,05 g/mol
Punto di ebollizione: 81,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45,7 °C
Densità: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 5 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo Min. 99,95 %
Spettro IR Conforme
Acidità Max. 0,001 meq/g
Alcalinità Max. 0,0002 meq/g
Colorazione Max. 10 APHA
Residuo di evaporazione Max. 1 ppm
Acqua Max. 10 ppm