Stampa…
Kit colorimetrici, ossigeno, MColortest™, Supelco®
Fornitore: Merck
1.11107.0001 1.11152.0001
1.11107.0001EA 302 EUR
1.11107.0001 1.11152.0001
Kit colorimetrici, ossigeno, MColortest™, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Analisi rapide, confronto cromatico visivo.
  • Risultati in circa 2 minuti
  • Facili da usare
  • Range di misura specifici per l'applicazione
  • Portatile
  • È disponibile una gamma di confezioni di ricariche (RP) economiche
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
Informazioni per l'ordine: ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico e istruzioni per l'uso dettagliate.
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100