Stampa…
Kit colorimetrici, ammonio, MColortest™, Supelco®
Fornitore: Merck
1.08024.0001 1.11117.0001 1.14400.0001 1.14657.0001 1.14423.0002 1.14428.0002 1.14750.0002
1.08024.0001EA 139 EUR
1.08024.0001 1.11117.0001 1.14400.0001 1.14657.0001 1.14423.0002 1.14428.0002 1.14750.0002
Kit colorimetrici, ammonio, MColortest™, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Kit analitici per analisi semiquantitative rapide in situ, senza spese di trasporto dei campioni al laboratorio. Le istruzioni illustrate, dettagliate e semplici consentono l'utilizzo dei kit senza una speciale formazione in ambito chimico.
  • Risultati in circa 3 - 15 minuti
  • Facili da usare
  • Range di misura specifici per l'applicazione
  • Portatile
  • È disponibile una gamma di confezioni di ricariche (RP) economiche
MQuant® with colour disc comparator
Using the comparator disc, these test kits are ideal for the analysis of turbid and coloured waters. The comparator disc is a practical and robust colour comparison device that provides reliable measurements, even in humid environments. Ideal for samples of medium to high concentration in applications ranging from testing bottled water to wastewater and other industrial water testing.
MQuant® titrimetric and colorimetric methods.
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
MColortest™ with colour card comparator
Utilizzando cuvette con percorso ottico lungo, i kit analitici MColortest™ sono particolarmente adatti per la misurazione di basse concentrazioni di ioni (alcune fino a 0,005 mg/L). Questi kit analitici sono particolarmente indicati per l'analisi di acqua potabile, acqua di sorgente, acqua depurata e minerale e acqua di raffreddamento e di caldaia.
The table below indicates which system of measurement is used for which test see under the column 'Type'.
MCD = MQuant® comparator disc
MCC = MQuant® comparator card
MTC = MQuant® titration and colorimetry
Informazioni per l'ordine: ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico o il comparatore di colori e istruzioni per l'uso dettagliate.
Confezione: RP= Ricambi