Stampa…
Kit colorimetrici, zinco, MColortest™, Supelco®
Fornitore: Merck
1.14412.0001 1.14782.0002 1.14780.0001
1.14412.0001EA 295 EUR
1.14412.0001 1.14782.0002 1.14780.0001
Kit colorimetrici, zinco, MColortest™, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Analisi rapide, confronto cromatico visivo.
  • Risultati in circa 5 minuti
  • Facili da usare
  • Range di misura specifici per l'applicazione
  • Portatile
  • È disponibile una gamma di confezioni di ricariche (RP) economiche
MQuant® with colour card comparator
Utilizzando cuvette con percorso ottico lungo, i kit analitici MColortest™ sono particolarmente adatti per la misurazione di basse concentrazioni di ioni (alcune fino a 0,005 mg/L). Questi kit analitici sono particolarmente indicati per l'analisi di acqua potabile, acqua di sorgente, acqua depurata e minerale e acqua di raffreddamento e di caldaia.
MQuant® with colour disc comparator MCD
Using the comparator disc, these test kits are especially suitable for the analysis of turbid and coloured waters. The comparator disc is a practical and robust colour comparison device that provides reliable measurements, even in humid environments. Ideal for samples of medium to high concentration in applications ranging from testing bottled water to wastewater and other industrial water testing.
Informazioni per l'ordine: ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico o il comparatore di colori e istruzioni per l'uso dettagliate.