Stampa…
Kit colorimetrici, fosfati, MColortest™, Supelco®
Fornitore: Merck
1.08046.0001 1.11138.0001 1.14449.0001 1.18465.0002 1.18466.0002 1.18388.0001 1.18394.0001
1.08046.0001EA 115 EUR
1.08046.0001 1.11138.0001 1.14449.0001 1.18465.0002 1.18466.0002 1.18388.0001 1.18394.0001
Kit colorimetrici, fosfati, MColortest™, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Analisi rapide, confronto cromatico visivo.
  • Risultati in circa un minuto
  • Facili da usare
  • Range di misura specifici per l'applicazione
  • Portatile
  • È disponibile una gamma di confezioni di ricariche (RP) economiche
MQuant® with colour card comparator
Utilizzando cuvette con percorso ottico lungo, i kit analitici MColortest™ sono particolarmente adatti per la misurazione di basse concentrazioni di ioni (alcune fino a 0,005 mg/l). Questi kit analitici sono particolarmente indicati per l'analisi di acqua potabile, acqua di sorgente, acqua depurata e minerale e acqua di raffreddamento e di caldaia.
Informazioni per l'ordine: ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico e istruzioni per l'uso dettagliate.