Stampa…
Kit colorimetrici, cloruri/cloro, MQuant®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.11106.0001 1.11132.0001
1.11106.0001EA 198 EUR
1.11106.0001 1.11132.0001
Kit colorimetrici, cloruri/cloro, MQuant®, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Quick tests, visual colour comparison.
  • Results in approximately 2 minutes
  • Easy to use
  • Application-oriented measuring ranges
  • Portable
  • A range of economical refill packs (RP) are available
MQuant® titrimetric and colorimetric methods
Questa gamma comprende test titrimetrici e colorimetrici. Con la sua ampia gamma, il sistema di analisi rapida Aquamerck® rappresenta il metodo ottimale per l'analisi degli acquari, in piscicoltura, idroecologia, analisi ambientali e dell'acqua di raffreddamento e di caldaia.
Informazioni per l'ordine: ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico e istruzioni per l'uso dettagliate.