Stampa…
VWR®, Pipette multicanale, elettroniche, volume variabile
Fornitore: VWR Collection
613-5419EA 1150 EUR
613-5419 613-5420 613-5421 613-5422 613-5423 613-5424 613-5425 613-5426 613-5782 613-5783
VWR®, Pipette multicanale, elettroniche, volume variabile
Pipette Pipette automatiche
Queste pipette uniscono accuratezza, precisione e robustezza a un design ergonomico avanzato.
  • Facilità d’utilizzo: solo due tasti e cinque modalità di pipettaggio. Programmazione semplice con una sola mano e avvio rapido del ciclo di pipettaggio
  • Modalità CUSTOM: l'utente può creare protocolli specifici in modo semplice e veloce grazie al software VWR® Protocol Builder
  • Caratteristiche ergonomiche: leggero e perfettamente bilanciato, richiede una leggerissima forza di azionamento, riducendo notevolmente il rischio di RSI
  • Si adatta comodamente alla mano sia destra che sinistra e consente una rotazione di 360°
  • Unità a pistone completamente motorizzata: per erogazioni del campione uniformi e regolari in ogni canale
  • I supporti per puntale sono progettati per un inserimento sicuro e per una facile espulsione del puntale grazie alla barra espulsore curva
  • Le pipette possono essere utilizzate mentre sono in carica, senza comprometterne le prestazioni
Le pipette elettroniche VWR® offrono prestazioni eccellenti in tutte le modalità di pipettaggio. Richiedono una bassissima forza di aspirazione ed erogazione dei campioni e riducono notevolmente il rischio di lesioni da sforzi ripetitivi (RSI, Repetitive Strain Injury) legato alle operazioni quotidiane.
Modalità di pipettaggio: PIPET (modalità standard), REVERSE, REPETITIVE, MIX e CUSTOM.
Informazioni per l'ordine: Ciascuna pipetta viene fornita con una batteria agli ioni di litio, un alimentatore USB (5 V), una prolunga per espulsore puntale (solo per modelli da 10 µl), un certificato di conformità e una guida di avvio rapido. Supporti accessori venduti separatamente.