Stampa…
Etilendiamminotetraacetato di trisodio monoidrato, crystalline powder
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
0215108891 0215108890
ICNA0215108891EA 417 EUR
ICNA0215108891 ICNA0215108890
Etilendiamminotetraacetato di trisodio monoidrato, crystalline powder
Etilendiamminotetraacetato di trisodio monoidrato
Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate White Crystalline Powder
  • Presentation : White Crystalline Powder
  • Solubility : Water soluble. Clear colorless to light yellow solution at 32gm plus 100mL of 1M sodium hydroxide.
  • Auto Ignition : > 200 °C (DIN 51794)(Lit.)
Formula: C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·1H₂O
Punto di fusione: 250 °C (dec., lit.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 10378-22-0
UN: 3077
ADR: ,III
Visualizza i codici
Identity Test Passes