Stampa…
Adenosina 5'-monofosfato sale disodico (AMP sale disodico) idrato ≥99%, in polvere
Fornitore: MP Biomedicals
Synonyms: 5′-AMP-Na2 hydrate
0215026425 0215026480 0215026405
ICNA0215026425EA 207.5 EUR
ICNA0215026425 ICNA0215026480 ICNA0215026405
Adenosina 5'-monofosfato sale disodico (AMP sale disodico) idrato ≥99%, in polvere
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate
Formula: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O
Peso molecolare: 391,2 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00065023
CAS Number: 4578-31-8
Visualizza i codici
Synonyms AMP; 5'-Adenylic acid; 5′-AMP-Na2
Form White Powder
Storage Store at −0 °C.
Optical Rotation [α]20/D −43± 2°, c = 1% in 0,5 M Na2HPO4 (dry matter) (Lit.)
pH 7 (Lit.)
Source Yeast