Stampa…
Puntali per pipette, foro largo, ART™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2079G 2160G 3591 3701 3592 3702 3590
732-2218EA 77.9 EUR
732-2218 732-2232 732-2335 732-2340 732-2336 732-2341 732-2254
Puntali per pipette, foro largo, ART™
Puntali per pipette
In PP trasparente, sterili o non sterili.
  • Disponibili non sterili in bulk o in rack e sterili in rack
  • Puntali sterili certificati, esenti da DNasi, RNasi, DNA, ATP e pirogeni (sterilizzati con raggi gamma)
  • Maggiore diametro della punta: ideale per maneggiare DNA genomico, linee cellulari delicate o altri materiali viscosi
Informazioni per l'ordine: forniti sfusi in sacchetto non sterili, sterili in rack.