Stampa…
Puntali per micropipette per caricamento gel, ART™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2155 2155P 3621
732-2226EA 95.4 EUR
732-2226 732-2229 732-2255
Puntali per micropipette per caricamento gel, ART™
Puntali per pipette
Ideati per il caricamento di gel verticali in acrilammide o di gel agarosio.
  • I puntali sterili vengono forniti con certificato di assenza di RNasi, DNasi, ATP e pirogeni
  • Disponibili senza o con filtro per prevenire potenziali contaminazioni
  • Prodotti in accordo ai più alti standard di qualità