Stampa…
Puntali con barriera, bassa ritenzione, lunghezza estesa, ART™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2140-05-HR 2079-05-HR 2080-05-HR 2160P-05-HR
732-1179EA 81.8 EUR
732-1179 732-2397 732-2399 732-2405
Puntali con barriera, bassa ritenzione, lunghezza estesa, ART™
Puntali per pipette
Questi puntali con barriera sono progettati per adattarsi a qualsiasi pipetta e applicazione. La barriera autosigillante fornisce una protezione al 100% contro la contaminazione da aerosol e liquidi. Grazie alla tecnologia avanzata a bassa ritenzione, la superficie interna idrofoba di questi puntali riduce in misura significativa la perdita del campione dovuta all'adesione, assicurando il massimo recupero.
  • Trasparenti, sterili
  • Esenti da RNasi, DNasi, DNA, ATP, contaminazione microbica, endotossine, pirogeni e inibitori della PCR
  • Maggiore lunghezza: per