Stampa…
Puntali per pipette, bassa ritenzione, lunghe, ART™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
3510-05 3151-05-HR 3152-05-HR 3511-05-HR 3512-05-HR 3541-05-HR 3542-05-HR 3791-05-HR 3792-05-HR
732-0321EA 22.2 EUR
732-0321 613-2454 613-2456 613-2466 613-2468 613-2478 613-2487 613-2781 613-2783
Puntali per pipette, bassa ritenzione, lunghe, ART™
Puntali per pipette
Using advanced low-retention technology, the hydrophobic inner surface of these tips significantly reduces sample loss to adhesion and maximises sample recovery.
  • Puntali sterili: Esenti da RNasi, DNasi, DNA, ATP, carica microbica, endotossine, pirogeni e inibitori della PCR
  • Maggiore lunghezza: per prevenire le contaminazioni; la tua pipetta non verrà più in contatto col contenitore del campione!
  • Il coperchio per rack può essere facilmente riallineato, passando da un sollevamento tradizionale a un rack incernierato per poter accedere ai puntali utilizzando