Stampa…
Puntali per pipette, lunghezza estesa, ART™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
3510 3540-11 3151-HR 3152-HR 3511-HR 3512-HR 3541-HR 3542-HR 3791-HR 3792-HR
612-9750EA 0 EUR
612-9750 732-2249 613-2455 613-2457 613-2467 613-2469 613-2479 613-2488 613-2782 613-2784
Puntali per pipette, lunghezza estesa, ART™
Puntali per pipette
Puntali senza filtro progettati per qualsiasi micropipetta. Ideali per l'uso con i campioni più difficili, ad esempio composti radioattivi, materiali viscosi, linee cellulari fragili, virus, proteine difficili e reagenti per PCR.
  • I puntali non sterili sono certificati esenti da RNasi, DNasi, DNA, ATP, endotossine, pirogeni e inibitori per PCR
  • I puntali non sterili sono certificati esenti da RNasi, DNasi, DNA, ATP, carica batterica, endotossine, pirogeni e inibitori per PCR
  • Lunghezza estesa per prevenire le contaminazioni mantenendo pulito il corpo della