Stampa…
Carbone attivo, in polvere USP
Fornitore: Spectrum Chemical
CA191-12KG CA191-2.5KG CA191-45KGBL CA191-500GM
SPCMCA191-12KGEA 4400 EUR
SPCMCA191-12KG SPCMCA191-2.5KG SPCMCA191-45KGBL SPCMCA191-500GM
Carbone attivo, in polvere USP
Carbone attivo
Form: Powder
Formula: C
Punto di fusione: 3550 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818