Stampa…
Calcio solfato diidrato NF
Fornitore: Spectrum Chemical
CA170-12KG CA170-2.5KG CA170-45KGBL
SPCMCA170-12KGEA 1020 EUR
SPCMCA170-12KG SPCMCA170-2.5KG SPCMCA170-45KGBL
Calcio solfato diidrato NF
Calcio solfato diidrato
Formula: CaSO₄·2H₂O
Densità: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149625
CAS Number: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Visualizza i codici
Assay 98% Min.