Stampa…
Calcio fosfato bibasico diidrato, in polvere USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Calcio ortofosfato bibasico biidrato
CA160-12KG CA160-2.5KG CA160-50KGBL CA160-500GM
SPCMCA160-12KGEA 1300 EUR
SPCMCA160-12KG SPCMCA160-2.5KG SPCMCA160-50KGBL SPCMCA160-500GM
Calcio fosfato bibasico diidrato, in polvere USP
Calcio fosfato bibasico diidrato
Form: Powder
Formula: HCaO₄P·2H₂O
Punto di fusione: 36 °C
Densità: 2,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149621
CAS Number: 7789-77-7
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01699
Visualizza i codici
Assay 98% Min.