Stampa…
Calcio idrossido, in polvere BP, Ph. Eur., JP, USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
Synonyms: Calcio idrato
CA150-12KG CA150-2.5KG CA150-45KGBL
SPCMCA150-12KGEA 936 EUR
SPCMCA150-12KG SPCMCA150-2.5KG SPCMCA150-45KGBL
Calcio idrossido, in polvere BP, Ph. Eur., JP, USP
Calcio idrossido
Kosher certified
Formula: Ca(OH)₂
Peso molecolare: 74.09 g/mol
Punto di fusione: 550
Densità: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010901
CAS Number: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01675
Visualizza i codici
Assay 95% Min.