Acido butirrico
Fornitore: Spectrum Chemical
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₈O₂ Punto di ebollizione: 163,5 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –3 °C Densità: 0,958 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002814 CAS Number: 107-92-6 EINECS: 203-532-3 UN: 2820 ADR: 8,III Merck Index: 13,01593 |
Assay | 98% Min. |