Stampa…
Benzetonio cloruro USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
BE129-12KGBL BE129-2.5KG BE129-50KGBL BE129-125GMGL
SPCMBE129-12KGBLEA 0 EUR
SPCMBE129-12KGBL SPCMBE129-2.5KG SPCMBE129-50KGBL SPCMBE129-125GMGL
Benzetonio cloruro USP
Benzetonio cloruro
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₂₇H₄₂ClNO₂
Punto di fusione: 164…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011742
CAS Number: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01074
Visualizza i codici
Assay 97% Min.