Stampa…
Calcio D-gluconato, anidro, in polvere USP
Fornitore: Spectrum Chemical
C1939-12KG C1939-2.5KG C1939-50KGBL
SPCMC1939-12KGEA 1280 EUR
SPCMC1939-12KG SPCMC1939-2.5KG SPCMC1939-50KGBL
Calcio D-gluconato, anidro, in polvere USP
Calcio D-gluconato
Form: Powder
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Punto di fusione: 178 °C
MDL Number: MFCD00064209
CAS Number: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671
Visualizza i codici
Assay 98% Min.