Stampa…
Calcio fosfato bibasico, anidro, in polvere USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Calcio ortofosfato bibasico
C1890-12KG C1890-45KGBL
SPCMC1890-12KGEA 1230 EUR
SPCMC1890-12KG SPCMC1890-45KGBL
Calcio fosfato bibasico, anidro, in polvere USP
Calcio fosfato bibasico
Form: Powder
Formula: CaHPO₄
Peso molecolare: 136,06 g/mol
Punto di fusione: 370 °C
Densità: 2,89 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010909
CAS Number: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697
Visualizza i codici
Assay 98% Min.