Stampa…
Cellulosa, microcrystalline NF
Fornitore: Spectrum Chemical
C1679-12KGBL C1679-2.5KG C1679-50KGBL
SPCMC1679-12KGBLEA 1430 EUR
SPCMC1679-12KGBL SPCMC1679-2.5KG SPCMC1679-50KGBL
Cellulosa, microcrystalline NF
Cellulosa
Allergen statement (available upon request)
Formula: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Punto di fusione: 260…270 °C
Densità: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081512
CAS Number: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977