Stampa…
Cianocobalamina FCC
Fornitore: Spectrum Chemical
C1454-1KGBL C1454-500MG C1454-5GM
SPCMC1454-1KGBLEA 0 EUR
SPCMC1454-1KGBL SPCMC1454-500MG SPCMC1454-5GM
Cianocobalamina FCC
Cianocobalamina
Formula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Punto di fusione: 320 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151092
CAS Number: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152
Visualizza i codici
Assay 96% Min.