Stampa…
D(+)-Xilosio USP
Fornitore: Spectrum Chemical
XY110-25KGBL XY110-50KGBL XY110-500GM
SPCMXY110-25KGBLEA 7500 EUR
SPCMXY110-25KGBL SPCMXY110-50KGBL SPCMXY110-500GM
D(+)-Xilosio USP
D(+)-Xilosio
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 154 °C
Densità: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151475
CAS Number: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Index: 13,10142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=7483f9d4688f9c71a4df8268270f84bc66ec1898&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 98% Min.