Stampa…
Calcio acetato USP
Fornitore: Spectrum Chemical
C1067-12KG C1067-100GM
SPCMC1067-12KGEA 2040 EUR
SPCMC1067-12KG SPCMC1067-100GM
Calcio acetato USP
Calcio acetato
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: (H₃CCOO)₂Ca
Densità: 1,509 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150019
CAS Number: 62-54-4
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 12,01683
Visualizza i codici
Assay 99% Min.