Stampa…
Benzile benzoato USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
BE159-200LTBL BE159-20LT BE159-500ML
SPCMBE159-200LTBLEA 0 EUR
SPCMBE159-200LTBL SPCMBE159-20LT SPCMBE159-500ML
Benzile benzoato USP
Benzile benzoato
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 17…20 °C
Densità: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 158 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003075
CAS Number: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01129
Visualizza i codici
Assay 99% Min.