Stampa…
Vitamin A palmitate USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
Synonyms: Retinyl palmitate, Retinol palmitate, all-trans-Retinyl palmitate
V1159-1LT V1159-5KGBL
SPCMV1159-1LTEA 2860 EUR
SPCMV1159-1LT SPCMV1159-5KGBL
Vitamin A palmitate USP
Vitamin A palmitate
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₃₆H₆₀O₂
Peso molecolare: 524,87 g/mol
MDL Number: MFCD00019414
CAS Number: 79-81-2
EINECS: 201-228-5
Visualizza i codici
Assay 95% Min.