Stampa…
L(+)-Valina USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
V1005-1KG V1005-100GM V1005-20KGBL
SPCMV1005-1KGEA 849 EUR
SPCMV1005-1KG SPCMV1005-100GM SPCMV1005-20KGBL
L(+)-Valina USP
L(+)-Valina
Formula: C₅H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 217 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 86 °C
Densità: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064220
CAS Number: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458
Visualizza i codici
Assay 98.5% Min.