Stampa…
Undec-10-enoic acid USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
Synonyms: Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
UN105-20LT UN105-4LT
SPCMUN105-20LTEA 0 EUR
SPCMUN105-20LT SPCMUN105-4LT
Undec-10-enoic acid USP
Undec-10-enoic acid
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Peso molecolare: 184.28 g/mol
Punto di ebollizione: 300
Punto di fusione: 24
Densità: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 146
MDL Number: MFCD00004442
CAS Number: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983
Visualizza i codici
Assay 97% Min.