Stampa…
Trietanolammina NF
Fornitore: Spectrum Chemical
TR143-200LTBL TR143-20LT TR143-4LTGL
SPCMTR143-200LTBLEA 7360 EUR
SPCMTR143-200LTBL SPCMTR143-20LT SPCMTR143-4LTGL
Trietanolammina NF
Trietanolammina
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₆H₁₅NO₃
Punto di ebollizione: 335,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 21,6 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 179 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002855
CAS Number: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 99% Min.