Stampa…
Tiamina idrocloruro USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
TH116-1KG TH116-25KGBL TH116-25GM TH116-500GM
SPCMTH116-1KGEA 928 EUR
SPCMTH116-1KG SPCMTH116-25KGBL SPCMTH116-25GM SPCMTH116-500GM
Tiamina idrocloruro USP
Tiamina idrocloruro
Formula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Peso molecolare: 337.27 g/mol
Punto di fusione: 252
Densità: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012780
CAS Number: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366
Visualizza i codici
Assay 98% Min.