Stampa…
L(-)-Tirosina USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
T1153-25KGBL T1153-50KGBL T1153-5KG T1153-100GM
SPCMT1153-25KGBLEA 0 EUR
SPCMT1153-25KGBL SPCMT1153-50KGBL SPCMT1153-5KG SPCMT1153-100GM
L(-)-Tirosina USP
L(-)-Tirosina
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 285 °C
Densità: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002606
CAS Number: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907
Visualizza i codici
Assay 98.5% Min.