Stampa…
Acido tannico USP
Fornitore: Spectrum Chemical
T1013-12KG T1013-2.5KG T1013-125GM
SPCMT1013-12KGEA 3030 EUR
SPCMT1013-12KG SPCMT1013-2.5KG SPCMT1013-125GM
Acido tannico USP
Acido tannico
Formula: C₇₆H₅₂O₄₆
Punto di fusione: 218…219 °C
Densità: >1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 199 °C
MDL Number: MFCD00066397
CAS Number: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221