Stampa…
Bario solfato USP
Fornitore: Spectrum Chemical
BA125-12KG BA125-2.5KG BA125-25KGBL
SPCMBA125-12KGEA 961 EUR
SPCMBA125-12KG SPCMBA125-2.5KG SPCMBA125-25KGBL
Bario solfato USP
Bario solfato
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: BaSO₄
Peso molecolare: 233,39 g/mol
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1345 °C
Densità: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003455
CAS Number: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Visualizza i codici
Assay 97.5% Min.