Stampa…
(±)-1,3-Butandiolo
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
B2147-200LTBL B2147-20LT
SPCMB2147-200LTBLEA 4610 EUR
SPCMB2147-200LTBL SPCMB2147-20LT
(±)-1,3-Butandiolo
(±)-1,3-Butandiolo
Formula: C₄H₁₀O₂
Peso molecolare: 90,12 g/mol
Punto di ebollizione: 206…208 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < –50 °C
Densità: 1,004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004554
CAS Number: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Visualizza i codici
Assay 99% Min.