Stampa…
Bismuth(III) citrate, in polvere USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
B1973-12KGBL B1973-25KGBL
SPCMB1973-12KGBLEA 0 EUR
SPCMB1973-12KGBL SPCMB1973-25KGBL
Bismuth(III) citrate, in polvere USP
Bismuth(III) citrate
Form: Powder
Formula: C₆H₅BiO₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00050817
CAS Number: 813-93-4
EINECS: 212-390-1
Visualizza i codici
Assay 49% Min.