Stampa…
Acido stearico, in polvere NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
ST110-12KG ST110-2.5KG ST110-45KGBL
SPCMST110-12KGEA 1240 EUR
SPCMST110-12KG SPCMST110-2.5KG SPCMST110-45KGBL
Acido stearico, in polvere NF
Acido stearico
Form: Powder
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Peso molecolare: 284.48 g/mol
Punto di ebollizione: 361
Punto di fusione: 67
Densità: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 196 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002752
CAS Number: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 40% Min.