Stampa…
Sorbitan monooleate NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Span 80
SPA83-200LTBL SPA83-20LT SPA83-4LTGL
SPCMSPA83-200LTBLEA 6870 EUR
SPCMSPA83-200LTBL SPCMSPA83-20LT SPCMSPA83-4LTGL
Sorbitan monooleate NF
Sorbitan monooleate
Formula: C₂₄H₄₄O₆
Peso molecolare: 428,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080948
CAS Number: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
Visualizza i codici
Assay 72% Min.