Stampa…
Sodio salicilato, cristalli USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
Synonyms: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
SO205-12KG SO205-2.5KG SO205-50KGBL
SPCMSO205-12KGEA 1670 EUR
SPCMSO205-12KG SPCMSO205-2.5KG SPCMSO205-50KGBL
Sodio salicilato, cristalli USP
Sodio salicilato
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: HOC₆H₄COONa
Peso molecolare: 160.10 g/mol
Punto di fusione: 200
Densità: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002440
CAS Number: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Visualizza i codici
Assay 99.5% Min.