Stampa…
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo, granular NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
B1196-12KGBL B1196-2.5KG B1196-500GM
SPCMB1196-12KGBLEA 2570 EUR
SPCMB1196-12KGBL SPCMB1196-2.5KG SPCMB1196-500GM
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo, granular NF
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₁₅H₂₄O
Peso molecolare: 220.35 g/mol
Punto di ebollizione: 265
Punto di fusione: 69…70 °C
Densità: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011644
CAS Number: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547
Visualizza i codici
Assay 99% Min.