Stampa…
Betaina idrocloruro USP
Fornitore: Spectrum Chemical
B1104-12KGBL B1104-50KGBL B1104-100GM
SPCMB1104-12KGBLEA 2770 EUR
SPCMB1104-12KGBL SPCMB1104-50KGBL SPCMB1104-100GM
Betaina idrocloruro USP
Betaine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011903
CAS Number: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Visualizza i codici
Assay 98% Min.