Stampa…
D(+)-Biotina, in polvere USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Vitamina B8, Vitamina B7, Vitamina H
B1103-1KGBL B1103-100GMBL B1103-1GM B1103-25GM B1103-500GMBL B1103-500MG B1103-5GM
SPCMB1103-1KGBLEA 0 EUR
SPCMB1103-1KGBL SPCMB1103-100GMBL SPCMB1103-1GM SPCMB1103-25GM SPCMB1103-500GMBL SPCMB1103-500MG SPCMB1103-5GM
D(+)-Biotina, in polvere USP
D(+)-Biotina
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Peso molecolare: 244.31 g/mol
Punto di fusione: 232…233 °C
Densità: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005541
CAS Number: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231
Visualizza i codici
Assay 97.5% Min.