Stampa…
Sodio stearato, in polvere NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Stearate sodium, Stearic acid sodium salt
S1447-12KG S1447-2.5KG S1447-50KGBL S1447-500GM
SPCMS1447-12KGEA 1140 EUR
SPCMS1447-12KG SPCMS1447-2.5KG SPCMS1447-50KGBL SPCMS1447-500GM
Sodio stearato, in polvere NF
Sodio stearato
Form: Powder
Formula: C₁₈H₃₅NaO₂
Peso molecolare: 306.46 g/mol
Punto di fusione: 288
Densità: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036404
CAS Number: 822-16-2
EINECS: 212-490-5
Visualizza i codici
Assay 90% Min.