Stampa…
L(+)-Serina USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
S1023-1KG S1023-25KGBL S1023-12KGBL
SPCMS1023-1KGEA 3170 EUR
SPCMS1023-1KG SPCMS1023-25KGBL SPCMS1023-12KGBL
L(+)-Serina USP
L(+)-Serina
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₃H₇NO₃
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 215…225 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064224
CAS Number: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846
Visualizza i codici
Assay 98.5% Min.