Stampa…
L(+)-Potassio sodio tartrato tetraidrato, in polvere USP
Fornitore: Spectrum Chemical
PO210-12KG PO210-2.5KG PO210-50KGBL
SPCMPO210-12KGEA 1730 EUR
SPCMPO210-12KG SPCMPO210-2.5KG SPCMPO210-50KGBL
L(+)-Potassio sodio tartrato tetraidrato, in polvere USP
L(+)-Potassio Sodio tartrato tetraidrato
Form: Powder
Formula: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Punto di fusione: 70…80 °C
Densità: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150989
CAS Number: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 99% Min.