Potassio D-gluconato, anidro USP
Fornitore: Spectrum Chemical
PO178-12KG
PO178-2.5KG
PO178-50KGBL
SPCMPO178-12KGEA
1190
EUR
SPCMPO178-12KG
SPCMPO178-2.5KG
SPCMPO178-50KGBL
Potassio D-gluconato, anidro USP
Potassio D-gluconato
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄COOK Punto di fusione: 174…176 °C Densità: 1,73 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00064211 CAS Number: 299-27-4 EINECS: 206-074-2 Merck Index: 12,07796 |
Assay | 97% Min. |