4-Aminobutyric acid
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms:
GABA, γ-Aminobutyric acid
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formula:
C₄H₉NO₂ Peso molecolare: 103.12 g/mol Punto di ebollizione: 248 Punto di fusione: 202 Densità: 1.21 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008226 CAS Number: 56-12-2 EINECS: 200-258-6 Merck Index: 13,00429 |
Assay | 98% Min. |