Stampa…
Acido 4-amminobenzoico USP
Fornitore: Spectrum Chemical
AM150-50KGBL AM150-100GM AM150-500GM AM150-12KG
SPCMAM150-50KGBLEA 0 EUR
SPCMAM150-50KGBL SPCMAM150-100GM SPCMAM150-500GM SPCMAM150-12KG
Acido 4-amminobenzoico USP
Acido 4-amminobenzoico
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di ebollizione: 340 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 188 °C
Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007894
CAS Number: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422
Visualizza i codici
Assay 98.5% Min.