Stampa…
Alluminio cloruro esaidrato USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
Synonyms: Aluminum chloride hexahydrate
AL225-12KG AL225-2.5KG AL225-25KGBL AL225-50KGBL
SPCMAL225-12KGEA 2600 EUR
SPCMAL225-12KG SPCMAL225-2.5KG SPCMAL225-25KGBL SPCMAL225-50KGBL
Alluminio cloruro esaidrato USP
Alluminio cloruro esaidrato
Formula: AlCl₃·6H₂O
Peso molecolare: 241.43 g/mol
Punto di fusione: ∼100 °C
Densità: 2.39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149134
CAS Number: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Visualizza i codici
Assay 95% Min.